Läs mer
Ansell Alphatec™ 3000 Förkläde med ärmar Ultraljudssvetsade - Modell 243-G01
Produktkod. 16824940
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16824940 Liten
16834940 Intermediär
16844940 Betydande
16854940 X-large
16864940 2X-large
16874940 3X-large
16884940 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16824940 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30T0024302G01
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alphatec™ 3000 Förkläde med ärmar Ultraljudssvetsad har kardborreknäppning bak vid neck.
DESIGN DRAG:
  • Förkläde med ärmar med kardborreknäppning bak i nacken och fäst AlphaTec™ 37-676
REKOMMENDERAS FÖR:
  • Oväntade läckage spill eller andra utsläpp
  • Lastning och lossning av lastbilar och fordon
  • Lastar lastbilar och fordon
  • Produktinspektion
  • Rengöring av anläggningar och maskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kemikaliebeständigt förkläde
Storlek Liten
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Krok och loop
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 80 gsm
Sömtyp Svetsad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE KATEGORI III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, EN 14126)