Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000-förkläde med hylsor ultraljudssvetsat och tejpad
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- AlphaTec™ 3000-förklädet med ultraljudssvetsade och tejpade sleeves – Model 214 kemikalieskyddsdräkt är tillverkad med ett flerskikts barriärtyg, vilket ger bärarna utmärkt skydd mot flera kemikalier, inklusive oorganiska och biologiska faror
- Dessa mycket synliga, klargula kemikalieskyddsoveraller förbättrar arbetarsäkerheten i svagt upplysta miljöer
- Med svetsade och tejpade skarvar erbjuder denna fullständiga kemikalieskyddsdräkt en stark barriär mot skadliga vätskor och partiklar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Intermediär |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Förslutningstyp | Krok och ögla (bak) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Sömtyp | Svetsat och tejpad |
| Visa mer |