Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000-förkläde med hylsor ultraljudssvetsat och tejpad
Produktkod. 31114778 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31114778 X-large
31114775 Liten
31114776 Intermediär
31114777 Betydande
31114779 2X-large
31114780 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 31114778 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T0021405
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Flerskikts kemisk barriär, skyddar mot många kemikalier och ökar säkerheten på arbetsplatsen
  • AlphaTec™ 3000-förklädet med ultraljudssvetsade och tejpade sleeves – Model 214 kemikalieskyddsdräkt är tillverkad med ett flerskikts barriärtyg, vilket ger bärarna utmärkt skydd mot flera kemikalier, inklusive oorganiska och biologiska faror
  • Dessa mycket synliga, klargula kemikalieskyddsoveraller förbättrar arbetarsäkerheten i svagt upplysta miljöer
  • Med svetsade och tejpade skarvar erbjuder denna fullständiga kemikalieskyddsdräkt en stark barriär mot skadliga vätskor och partiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek X-large
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Disponibel För engångsbruk
Förslutningstyp Krok och ögla (bak)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Sömtyp Svetsat och tejpad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE KATEGORI III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126 / ASTM F1671 - Endast för USA)