Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000-förkläde med hylsor ultraljudssvetsade och tejpade - Modell 214
Produktkod. 31940325 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31940325 Betydande
31940326 Liten
31940323 Intermediär
31940327 X-large
31940328 2X-large
31940324 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31940325 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30T0021404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.37 SEK
    201.05 SEK / Paket med 1
    Save 56.32 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högsynligt flerskiktat förkläde, för hållbar, lätt kemisk beständighet.
  • Flerskikts kemisk barriär: Skyddar mot många kemikalier
  • Mycket synlig, klar gul färg: Ökar säkerheten på arbetsplatsen
  • Svetsade och tejpade skarvar: Ger stark vätske- och partikelbarriär
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skyddsförkläde
Storlek Betydande
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Krok och loop
Sterilitet Icke-steril
Konstruktion Förkläde med ärmar med bakre hak- och öglalås, elastiska handleder samt svetsade och tejpade sömmar.
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar samt processutrustning, oväntade läckor eller andra utsläpp, öppnande och tömning av pumpventiler i rör, lastning och lossning av vapenfria anläggningar och fordon, fyllning, blandning och påfyllning av råvaror, produktinspektion, blandning eller lastning av kemikalier, rengöring av anläggningar och maskiner
Certifikat och efterlevnad EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, CE-nummer, ASTM F1671, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009
Längd (engelska) 69 till 72 tum
Längd (metrisk) 176 till 182 cm
Bredd (engelska) 36 till 39 tum
Bredd (metrisk) 92 till 100 cm
Vikt (metrisk) 80 gsm
nr per ärende 40/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Stil 30T214
Sömtyp Svetsad och tejpad