Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Förkläde, One Size, modell 213
Produktkod. 16865040
Change view
Storlek:
Universell
Stil:
Y30W213
Produktkod. Storlek Stil
16865040 Universell Y30W213
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 16865040 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30W0021300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9255.00 SEK
    6254.95 SEK / Paket med 180
    Save 3000.05 SEK
    32% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Förkläde med skyddande flerlagers barriärtyg som är effektivt mot många kemikalier.
  • Lätt och hållbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
För användning med (applikation) Oväntade läckage spill eller andra utsläpp, lastning och lossning av lastbilar och fordon, lastning av lastbilar& Fordon, Produktbesiktning, Rengöring av anläggningar och maskiner
Vikt (metrisk) 80 gsm
Stil Y30W213
Sömtyp Svetsad