Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraljudssvetsad och tejpad G01
Beskrivning
Inkapslad dräkt designad för att användas med den permanent fästa AlphaTec™ och AVANT STS V.1 flygbolagsregulator.
- Inkluderar internt ventilationssystem för luftkanaler
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten.
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Icke-elastisk |
| Ankel stil | Fästa strumpor, Boot-överklaffar |
| Manschettstil | Dubbel, Tumslinga, Finger Loops |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |