Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Cape-huva med visir ultraljudssvetsat och tejpad
Produktkod. 31114789 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Tröja
Produktkod. Förslutningstyp
31114789 Tröja
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 31114789 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T0050800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Skyddande flerskikts barriärtyg som är effektivt mot många kemikalier, med lättvikt och slitstarkt
  • AlphaTec™ 3000 Cape Hood med visir svetsat och tejpad – Modell 508 är designad med ett skyddande flerskikts barriärtyg, vilket är mycket effektivt mot en rad skadliga oorganiska kemikalier och biologiska faror
  • Med sin mycket synliga klargula färg förstärker dessa kemiska skyddsplagg arbetarnas säkerhet
  • Lättviktigt och slitstarkt säkerställer detta skyddande överplagg hållbar komfort och hållbar täckning för bärarna
  • Eftersom det är låg linning minimerar detta skyddsplagg risken för produktkontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huva med visir
Storlek En storlek
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Förslutningstyp Tröja
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126)