Läs mer
Ansell AlphaTec 3000 overall, huva
Beskrivning
- Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla dragkedjor och dubbla manschetter
- Lätt och hållbar
- Mycket synlig ljusgul färg för förbättrad arbetarsäkerhet
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Sömtyp | Svetsad |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Modell | Alphatec Modell 121 |
| För användning med (applikation) | Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning, oväntade läckagespill eller andra utsläpp, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av lastbilar och fordon, fyllning, blandning och laddning av råvaror, produktinspektion, blandning eller laddning av anläggningsmaskiner och anläggningsmaskiner, |
| Vikt (metrisk) | 80 gsm |
| Stil | Y30W121 |