Läs mer
Ansell AlphaTec 3000 overall, huva
Produktkod. p-10095023
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 16815020
Brand: Ansell YE30W0012102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemikalieskyddsdräkter med en hållbar, bekväm kemisk barriär i flera lager och skydd av typ 3/4/5.
  • Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla dragkedjor och dubbla manschetter
  • Lätt och hållbar
  • Mycket synlig ljusgul färg för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Sömtyp Svetsad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Modell Alphatec Modell 121
För användning med (applikation) Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning, oväntade läckagespill eller andra utsläpp, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av lastbilar och fordon, fyllning, blandning och laddning av råvaror, produktinspektion, blandning eller laddning av anläggningsmaskiner och anläggningsmaskiner,
Vikt (metrisk) 80 gsm
Stil Y30W121