Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Overboots Ultraljudssvetsad modell 406
Produktkod. 17909150 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek: 42 till 46
Produktkod.
17909150 Storlek: 42 till 46
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17909150 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30W0040600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.20 SEK
    60.49 SEK / 1 par
    Save 33.71 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
AlphaTec™ 3000 Overboots Ultraljudssvetsad modell 406 har ett skyddande barriärtyg i flera lager som är effektivt mot många kemikalier.
  • Ett av de lättaste och mest bekväma kemikalieskyddsplaggen på marknaden idag, detta slitstarka flerskiktstyg ger en extremt effektiv barriär mot både oorganiska kemikalier och biologiska faror.
  • Ger en stark vätske- och partikelbarriär
  • Overstövlar, resår på toppen av stöveln, knytband och svetsade sömmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 42 till 46
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Sömtyp Svetsad
För användning med (applikation) Oväntade läckagespill eller andra utsläpp, Produktinspektion, Rengöring av anläggningar och maskiner, Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning, Öppna och tömma pumpventiler eller ledningar, Lastning och lossning av lastbilar och fordon, Fyllning, blandning och laddning av råmaterial, Blandning eller lastning av kemikalier
Certifikat och efterlevnad CE-nummer, EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Stövelskydd