Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 överskor Ultrasoniskt Svetsade och tejpade
Produktkod. 31114787 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Elastisk öppning
Produktkod. Förslutningstyp
31114787 Elastisk öppning
1 options
Produktkod. 31114787 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T0040000
I lager
Flerskikts barriärtyg för kemikalieresistenta arbetsskor med flexibelt och långvarigt personligt skydd
  • Tilldelad av skyddande flerskiktsbarriärtyg AlphaTec™ erbjuder 3000 Overshoes Ultrasonically Welded Tapeed Model 400 utmärkt motståndskraft mot oorganiska kemikalier och biologiska faror
  • Klargula till färgen erbjuder dessa överskor inte bara kemisk resistens utan också hög synlighet i mörka miljöer för att öka arbetarnas säkerhet
  • Dessutom är de bland de mest bekväma, lätta och robusta skyddsskorna på marknaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek En storlek
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Latexfri Ja
Färg Gult
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk öppning
Sula Typ Standard
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE KATEGORI III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126
Motstånd Kemikaliebeständig, Blodburna patogener, Lätt kemisk splash, Luftburna fasta partiklar
Produkttyp Skoskydd