Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 överärmar Ultraljudssvetsade och tejpade
Produktkod. 31114790 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Stil:
Elastisk i båda ändar
Produktkod. Stil
31114790 Elastisk i båda ändar
1 options
Produktkod. 31114790 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T0060000
Beräknad leverans: 25-11-2026
Flerskikts barriärtyg för skydd mot farliga kemikalier med förbättrat personligt skydd
  • AlphaTec™ 3000 Oversleeves Ultrasoniskt Svetsad och Tejpad – Modell 600 är ett utmärkt tillskott till vilken kemisk skyddsdräkt som helst, eftersom de är gjorda av flerskikts barriärtyg som ger pålitligt skydd mot en mängd olika kemikalier
  • Dessa skyddande armhylsor är i klargult färg, vilket ger hög synlighet för ökad säkerhet på arbetsplatsen, särskilt i miljöer med svagt ljus, samt ger varaktigt skydd mot olyckor och skador
  • De ultraljudssvetsade och tejpade sömmarna på dessa skyddshylsor för underarmsskydd erbjuder hög hållbarhet och säkerställer att det inte går sönder eller river
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Produkttyp Kemikalieresistent hylsa
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Sterilitet Icke-steril
Stil Elastisk i båda ändar
Disponibel För engångsbruk
Sömtyp Ultraljudssvetsat
Latexfri Ja
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126