Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad modell 103
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
3X-large
4X-stor
5X-stor
Beskrivning
- Förstärkt skydd: AlphaTec ™ 3000 Ultraljudssvetsad - modell 103 skyddsdräkt har flerskiktstyg som säkerställer en effektiv barriär mot många oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Förbättrade funktioner: Denna skyddsbarriär förstärks ytterligare av sina dubbla manschetter, dubbla dragkedjor och dubbla dragkedjor, vilket förlänger livslängden
- Ökad synlighet: Tack vare sin mycket synliga ljusgula färg förblir detta skyddande ytterplagg särskilt märkbart i svagt upplysta miljöer, vilket förbättrar bärarens och arbetsplatsens säkerhet
- Säkrade antistatiska egenskaper: Dessutom uppfyller den EN 1149-5 antistatiska standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Dubbel |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |