Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad modell 111
Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek: 5X-Large
Beskrivning
- Overall med 2-delad huva, dubbel dragkedja, dubbla muddar, elastisk huva, midja, dubbla muddar och anklar.
- Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
- Oväntade läckage spill eller andra utsläpp
- Öppna och tömma pumpens ventiler eller ledningar
- Lastning och lossning av lastbilar och fordon
- Fyllning, blandning och laddning av råvaror
- Produktinspektion
- Blanda eller ladda kemikalier
- Rengöring av anläggningar och maskiner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 5X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Dubbel |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |