Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad modell 122
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
4X-stor
5X-stor
Beskrivning
- Specialiserat skydd: Tillverkad av slitstarkt flerskikts nonwoven-laminat, den AlphaTec™ 3000 ultraljudssvetsad, modell 122 skyddar mot olika oorganiska kemikalier och biologiska faror, samtidigt som den säkerställer lättviktskomfort
- Förbättrade funktioner: Denna kemikalieskyddande dräkt har system med dubbla dragkedjor, dubbla muddar och bifogade barriärhandskar, vilket förbättrar dess skyddande förmåga, samt en huva i två delar och en elastisk midja, ärmar och övermanschetter.
- Förbättrad synlighet: Tack vare sin gula exteriör med hög synlighet säkerställer denna skyddsdräkt större säkerhet för bärare och arbetsplats
- Garanterad antistatisk kapacitet: Denna helkroppsskyddsdräkt är också testad mot EN 1149-5 antistatiska standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 4X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Bifogade strumpor, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |