Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad modell 122
Produktkod. 17999150 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
4X-stor
5X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17999150 5X-stor
17919150 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17999150 Leverantör Ansell Leverantörsnummer YE30W0012209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    551.00 SEK
    339.95 SEK / Paket med 1
    Save 211.05 SEK
    38% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad modell 122 har en tygbarriär i flera lager för skydd mot olika kemikalier.
  • Specialiserat skydd: Tillverkad av slitstarkt flerskikts nonwoven-laminat, den AlphaTec™ 3000 ultraljudssvetsad, modell 122 skyddar mot olika oorganiska kemikalier och biologiska faror, samtidigt som den säkerställer lättviktskomfort
  • Förbättrade funktioner: Denna kemikalieskyddande dräkt har system med dubbla dragkedjor, dubbla muddar och bifogade barriärhandskar, vilket förbättrar dess skyddande förmåga, samt en huva i två delar och en elastisk midja, ärmar och övermanschetter.
  • Förbättrad synlighet: Tack vare sin gula exteriör med hög synlighet säkerställer denna skyddsdräkt större säkerhet för bärare och arbetsplats
  • Garanterad antistatisk kapacitet: Denna helkroppsskyddsdräkt är också testad mot EN 1149-5 antistatiska standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek 5X-stor
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk
Ankel stil Bifogade strumpor, Boot Overflaps
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja
Sömtyp Svetsad
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B
Motstånd Vätska, Kemikalier, Partikel, Antistatisk, Blodburna patogener
Konstruktion Overall med 2-delad huva, dubbel dragkedja, elastisk huva, midja och ärm över muddar och integrerade strumpor med stövelöverdrag
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14126:2003
Latexfri Nej
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning, Oväntade läckagespill eller andra utsläpp, Öppna och tömma pumpventiler eller ledningar, Lastning och lossning av lastbilar och fordon, Fyllning, blandning och laddning av råvaror, Produktinspektion, Blandning eller lastning av kemikalier, Rengöring av anläggningar och maskiner
Stil 3000 122