Beskrivning
- AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Vetsade & Tejperade Modell 103-skyddsdräkten har flerskikt tyg som säkerställer en effektiv barriär mot många oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Denna skyddande barriär förstärks ytterligare av dubbla manschetter, dubbel-dragkedjesystem och dubbel dragkedja, vilket förlänger hållbarheten
- Med en mycket synlig klargul färg är detta skyddande ytterplagg särskilt synligt i svagt upplysta miljöer, vilket ökar säkerheten för bärare och arbetsplats
- Dessutom uppfyller den EN 1149-5 antistatiska standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 5X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Dubbel, Elastisk |
| Hals stil | Kragade |
| Visa mer |