Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-514 Kemikaliebeständiga Butylhandskar
Produktkod. 11711693 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11711693 10 1 par
11721693 7 1 par
11947732 11 1 par
11731693 8 1 par
11741693 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11711693 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 38514100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    623.62 SEK / 1 par
    Save 333.38 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tunn butylhandske ger motståndskraft mot aggressiva kemikalier inklusive lösningsmedel och starka syror.
  • Skydd mot aldehyder, ketoner och estrar samt koncentrerade mineralsyror
  • Smidig och bekväm
  • Naturlig, böjd ergonomisk form
  • Lätt att ta på och säkert grepp
  • Grov finish ger säkrare hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifikat och efterlevnad EN 374, EN 388, EN 1149
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Användningsområden Industrial
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butyl
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Butyl Gloves
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 14 mil
Tjocklek (metrisk) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Kemiska anläggningar och transporter, kemisk bearbetning, hantering av syror, alkalier, salter och ketoner
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Grov
Foder Ofodrad
Modell 38-514_10
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm