Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-514 Kemikaliebeständiga Butylhandskar
Produktkod. 11721693 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11721693 7 1 par
11711693 10 1 par
11947732 11 1 par
11731693 8 1 par
11741693 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11721693 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 38514070
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tunn butylhandske ger motståndskraft mot aggressiva kemikalier inklusive lösningsmedel och starka syror.
  • Skydd mot aldehyder, ketoner och estrar samt koncentrerade mineralsyror
  • Smidig och bekväm
  • Naturlig, böjd ergonomisk form
  • Lätt att ta på och säkert grepp
  • Grov finish ger säkrare hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifikat och efterlevnad EN 374, EN 388, EN 1149
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Klorerad Nej
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Butylpolymer
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butyl
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Butylhandskar
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 14 mil
Tjocklek (metrisk) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:1000X, EN 388:1000
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Kemiska anläggningar och transporter, kemisk bearbetning, hantering av syror, alkalier, salter och ketoner
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Grov
Fållfärg Svart
Foder Ofodrad
Modell 38-514_7
Förpackningstyp procedur
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm