Beskrivning
Tunn butylhandske ger motståndskraft mot aggressiva kemikalier inklusive lösningsmedel och starka syror.
- Skydd mot aldehyder, ketoner och estrar samt koncentrerade mineralsyror
- Smidig och bekväm
- Naturlig, böjd ergonomisk form
- Lätt att ta på och säkert grepp
- Grov finish ger säkrare hantering
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI 3, EN 388-1000X, EN 374-1/Typ A, CE-märkt |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butyl |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Butylhandskar |
| Visa mer |