Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-560 Kemikalieresistenta Butylhandskar - Handskemanschett
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Hög skyddsnivå mot gaser, speciellt ozon
- Förlängd manschett i handske för extra skydd
- Manschett med pärlor för rivhållfasthet och enkel påtagning
- Grov finish på handen för säkrare hantering
- Designad för komfort med en naturlig, böjd ergonomisk form
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Black |
| Latexfri | Yes |
| Material | Butyl Polymer |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 1020X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | ABIKPT |
| Visa mer |