Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Produktkod. 15886932 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15886932
Brand: Ansell™ 38612080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximalt skydd mot farliga kemikalier
  • De AlphaTec™ 38-612-serien ger den bästa motståndskraften mot de mest aggressiva kemikalierna– utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort.
  • AlphaTec ™ 38-612 ger skydd mot alifatiska, halogenerade och aromatiska kolväten samt koncentrerade mineralsyror.
  • AlphaTec™ 38-612 handskar mycket flexibla och ger utmärkt fingerfärdighet. Designad för komfort– med en naturlig, svängd ergonomisk form och mjuk känsla– de erbjuder enkel påtagning och bra grepp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 1
Klorerad Nej
Klipp stil Pärlstav
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Viton/butylpolymer
Färg Svart
Exteriör finish Jämna
Latexfri Ja
Material Butylpolymer
Produkttyp Butylhandskar
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 0.0118 in.
Tjocklek (metrisk) 0.3 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm