Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Description
- De AlphaTec™ 38-612-serien ger den bästa motståndskraften mot de mest aggressiva kemikalierna– utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort.
- AlphaTec ™ 38-612 ger skydd mot alifatiska, halogenerade och aromatiska kolväten samt koncentrerade mineralsyror.
- AlphaTec™ 38-612 handskar mycket flexibla och ger utmärkt fingerfärdighet. Designad för komfort– med en naturlig, svängd ergonomisk form och mjuk känsla– de erbjuder enkel påtagning och bra grepp.
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 1 |
| Klorerad | Nej |
| Klipp stil | Pärlstav |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Viton/butylpolymer |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butylpolymer |
| Produkttyp | Butylhandskar |
| Show More |