Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Kemikalieresistenta handskar med Gauntlet-manschett
Produktkod. 18556574 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18556574 9
18566574 7
18546574 8
18586574 10
18576574 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18556574 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 38001PP090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1021.90 SEK
    639.15 SEK / 1 par
    Save 382.75 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Kemikalieresistenta handskar med Gauntlet Cuff är gjorda av vattenbaserad butyl och har ett upphöjt diamantgrepp för exakta industriella tillämpningar.
  • Hög flexibilitet och taktilitetsprestanda jämfört med standardbutyl
  • Upphöjt diamantmönster för förbättrat grepp
  • Hög prestanda mot mycket aggressiva kemikalier inklusive lösningsmedel, aldehyder, ketoner, estrar och koncentrerade mineralsyror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butyl
Produkttyp Butylhandskar
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 14 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.35 mm
Handske manschettstil Gatlopp
Längd (engelska) 14 tum