Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Kemikalieresistenta handskar med Gauntlet-manschett
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Hög flexibilitet och taktilitetsprestanda jämfört med standardbutyl
- Upphöjt diamantmönster för förbättrat grepp
- Hög prestanda mot mycket aggressiva kemikalier inklusive lösningsmedel, aldehyder, ketoner, estrar och koncentrerade mineralsyror
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Butylhandskar |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 14 mil. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.35 mm |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Längd (engelska) | 14 tum |