Läs mer
Ansell AlphaTec™ 39-122 Series Nitril Heavy Duty Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Vätske- och kemikalieskyddshandskar
- Industriella handskar
- Tuff handske erbjuder optimal användningskomfort tack vare sin naturliga form som gör den väl lämpad för användning med långvariga uppgifter
- Överlägsen fingerfärdighet och de höga nivåerna av vått och torrt grepp bidrar till bärarens säkerhet och i slutändan till den totala produktiviteten
- Robust handske med kemikalieskydd
Applikationer :
- Justering av paneler delar komponenter
- Applicera finish på material, produkter
- Montering och demontering av utrustning
- Reparation, underhåll av utrustning
- Hantering av material med vassa eller grova kanter
- Byte av olja, vätskor och filter
- Produktionslinjestöd och underhåll
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 8 |
| För användning med (applikation) | Kemiska anläggningar och transport, kemisk bearbetning, Oljeraffinering och petrokemikalier, rengöring och avfettning, exponering för kemikalier, lösningsmedel, farliga vätskor, PVC-cement eller stående Vatten, vaktmästeri och underhållsarbete |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Visa mer |