Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000
Produktkod. 17110675
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Stil:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Stil Förpackningsstorlek
17110675 Betydande G40T151 -
17110645 X-Small G40T111 Paket med 10
17120655 Intermediär G40T125D Paket med 8
17160635 Intermediär G40T103 -
17170635 Betydande G40T103 -
17180635 X-large G40T103 -
17190635 2X-large G40T103 -
17100645 3X-large G40T103 -
17190645 Liten G40T125B -
17110655 Intermediär G40T125B -
17130655 Betydande G40T125B Paket med 8
17150655 X-large G40T125B -
17170655 2X-large G40T125B -
17190655 3X-large G40T125B -
17100655 Liten G40T125D -
17120645 Liten G40T121 -
17140655 Betydande G40T125D Paket med 8
17160655 X-large G40T125D -
17180655 2X-large G40T125D -
17100665 3X-large G40T125D -
17130665 Liten G40T132 -
17140665 Intermediär G40T132 -
17150665 Betydande G40T132 -
17160665 X-large G40T132 -
17170665 2X-large G40T132 -
17180665 3X-large G40T132 -
17100675 Intermediär G40T151 -
17120675 X-large G40T151 -
17130675 2X-large G40T151 -
17140675 3X-large G40T151 -
17190665 Liten G40T151B -
17150675 Liten G40T162 -
17160675 Intermediär G40T162 Paket med 10
17170675 Betydande G40T162 -
17180675 X-large G40T162 -
17190675 2X-large G40T162 -
17100685 3X-large G40T162 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Produktkod. 17110675 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40T0015104
Beräknad leverans: 03-06-2027
En kemisk skyddsdräkt som är konstruerad för att ge en exceptionell barriär mot ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla dragkedjor och dubbla manschetter
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Förbättrad komfort, stickade inre muddar och inre textiltyp förbättrar bärarens acceptans
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Sömtyp Svetsat, Inspelat
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, NFPA 1992
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör
Vikt (metrisk) 103 gsm
Stil G40T151