Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Säkerhetskläder
- Skyddsöverdrag
- Kemikalieresistenta overaller
- Ansell AlphaTec™ 4000
Ansell AlphaTec™ 4000
Produktkod. 17190675
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Stil:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
37 product options available for selection
| Produktkod. | Storlek | Stil | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 17190675 | 2X-large | G40T162 | - |
| 17110645 | X-Small | G40T111 | Paket med 10 |
| 17120655 | Intermediär | G40T125D | Paket med 8 |
| 17160635 | Intermediär | G40T103 | - |
| 17170635 | Betydande | G40T103 | - |
| 17180635 | X-large | G40T103 | - |
| 17190635 | 2X-large | G40T103 | - |
| 17100645 | 3X-large | G40T103 | - |
| 17190645 | Liten | G40T125B | - |
| 17110655 | Intermediär | G40T125B | - |
| 17130655 | Betydande | G40T125B | Paket med 8 |
| 17150655 | X-large | G40T125B | - |
| 17170655 | 2X-large | G40T125B | - |
| 17190655 | 3X-large | G40T125B | - |
| 17100655 | Liten | G40T125D | - |
| 17120645 | Liten | G40T121 | - |
| 17140655 | Betydande | G40T125D | Paket med 8 |
| 17160655 | X-large | G40T125D | - |
| 17180655 | 2X-large | G40T125D | - |
| 17100665 | 3X-large | G40T125D | - |
| 17130665 | Liten | G40T132 | - |
| 17140665 | Intermediär | G40T132 | - |
| 17150665 | Betydande | G40T132 | - |
| 17160665 | X-large | G40T132 | - |
| 17170665 | 2X-large | G40T132 | - |
| 17180665 | 3X-large | G40T132 | - |
| 17100675 | Intermediär | G40T151 | - |
| 17110675 | Betydande | G40T151 | - |
| 17120675 | X-large | G40T151 | - |
| 17130675 | 2X-large | G40T151 | - |
| 17140675 | 3X-large | G40T151 | - |
| 17190665 | Liten | G40T151B | - |
| 17150675 | Liten | G40T162 | - |
| 17160675 | Intermediär | G40T162 | Paket med 10 |
| 17170675 | Betydande | G40T162 | - |
| 17180675 | X-large | G40T162 | - |
| 17100685 | 3X-large | G40T162 | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17190675
Leverantör
Ansell
Leverantörsnummer
GR40T0016206
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 30-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla dragkedjor och dubbla manschetter
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Förbättrad komfort, stickade inre muddar och inre textiltyp förbättrar bärarens acceptans
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-large |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Klart |
| Sömtyp | Svetsat, Inspelat |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| För användning med (applikation) | Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör |
| Vikt (metrisk) | 103 gsm |
| Stil | G40T162 |