Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000
Storlek:
X-Small
Liten
Small
Intermediär
Medium
Betydande
Large
X-large
2X-large
3X-large
Stil:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla dragkedjor och dubbla manschetter
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Förbättrad komfort, stickade inre muddar och inre textiltyp förbättrar bärarens acceptans
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-Small |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Klart |
| Sömtyp | Svetsad, Tejpade |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, US Ergo-certifiering |
| För användning med (applikation) | Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör |
| Vikt (metrisk) | 103 gsm |
| Stil | G40T111 |