Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 Cape Hood
Produktkod. 17170855
Change view
Stil: G40W507
Produktkod.
17170855 Stil: G40W507
1 options
Produktkod. 17170855 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40W0050700
Beräknad leverans: 11-05-2027
Konstruerad för att ge en exceptionell barriär mot ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla dragkedjor och dubbla manschetter
  • Förbättrad komfort, stickade inre muddar och inre textiltyp förbättrar bärarens acceptans
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hood
Storlek One Size
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Förslutningstyp Krok och slinga
Disponibel För engångsbruk
Sömtyp Svetsad
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör
Stil G40W507