Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 CFR Sydd och tejpad - Modell 111
Produktkod. 31781280 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31781280 5X-stor
31781273 Liten
31781274 Intermediär
31781275 Betydande
31781276 X-large
31781277 2X-large
31781278 3X-large
31781279 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31781280 Leverantör Ansell Leverantörsnummer OR47T0011109
Beräknad leverans: 22-04-2027
Overoverall med tvådelad huva, elastisk huva, midja, handleder, vrister, dubbel dragkedja.
  • Specialiserat skydd: AlphaTec™ 4000 CFR Stitched and Tejpad – Model 111 kemisk skyddsdräkt har multi-hazard-lösningar som erbjuder en beprövad 8-timmars barriär mot kemikalier som icke-brandfarliga, brandfarliga och aggressiva lösningsmedel
  • Förbättrad hållbarhet: Enligt EN ISO 14116 och ASTM D6413 flambeständighet* skyddar denna fullständiga skyddsdräkt bäraren mot kemiska sprayer utan att kompromissa med säkerheten genom att begränsa flamspridning vid en blixtbrand
  • Ökad komfort: Den optimerade kroppspassformen i denna skyddsdräkt ger förbättrad komfort och säkerhet för användaren
  • Denna fullkemiska skyddsdräkt försvarar mot smittämnen, testade enligt ASTM F1671 och kolväten som hexan, HF, oleum och många fler
  • *AlphaTec™ 4000 CFR bör aldrig bäras isolerat för att skydda mot flamskydd.
  • Bär alltid över plagg som uppnår EN ISO 14116 Index 2 eller högre
  • Polyolefinbaserat kärnbarriärlaminat, med FR icke-vävd inre och FR yttre barriärfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikaliebeständiga overaller
Storlek 5X-stor
Kön Unisex
Material Polyolefin
Färg Orange
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ Bunden
Förslutningstyp Dubbel dragkedjaslucka
Sömtyp Sydd, Tejpade
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Flamma, Infektionsämnen
Krage typ Tvådelad Hood
Tillbaka stil Elastisk midja i ryggen
Certifikat och efterlevnad EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, CE 0598, EN ISO 14116:2015 Index 1, EN ISO 13688:2013, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Brand- och räddningstjänst, farligt beredskap, kontaminerade miljöer, kemisk hantering, fyllning, blandning och påfyllning av råvaror, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller ledningar, insamling av råmaterialprover, koncentrationsblandning och palletering, montering och demontering av stora rör