Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 jacka
Beskrivning
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Designad för att skydda
- Silikonfri
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Klart |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja |
| Sömtyp | Svetsad och tejpad |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Endast partiellt kroppsskydd, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Produkttyp | Kemikalieresistent mantel |
| Stil | G40T230 |
| För användning med (applikation) | Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör |
| Visa mer |