Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 jacka
Produktkod. 17190685
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17190685 Betydande
17100695 X-large
17170685 Liten
17180685 Intermediär
17110695 2X-large
17120695 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17190685 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40T0023004
Beräknad leverans: 11-01-2027
Ett unikt barriärtyg i flera lager känt för sin lätta, men ändå robusta textilkänsla och exceptionella barriär mot ekologiskt& oorganiska kemikalier.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Designad för att skydda
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Förslutningstyp Dubbel dragkedja
Sömtyp Svetsad och tejpad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Endast partiellt kroppsskydd, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Produkttyp Kemikalieresistent mantel
Stil G40T230
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör
Vikt (metrisk) 103 gsm