Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 jacka
Produktkod. p-7228388
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Produktkod. 17100695
Brand: Ansell GR40T0023005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett unikt barriärtyg i flera lager känt för sin lätta, men ändå robusta textilkänsla och exceptionella barriär mot ekologiskt& oorganiska kemikalier.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Designad för att skydda
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Förslutningstyp Dual Zipper
Sömtyp Svetsad och tejpad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Endast partiellt kroppsskydd, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Produkttyp Chemical-resistant Jacket
Stil G40T230
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör
Vikt (metrisk) 103 gsm