Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 överstövlar
Produktkod. 17190695
Change view
Förslutningstyp:
Fullt elastisk
Produktkod. Förslutningstyp
17190695 Fullt elastisk
1 options
Produktkod. 17190695 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40T0042400
Beräknad leverans: 08-06-2027
Unikt barriärtyg i flera lager är lätt och ger exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Designad för att skydda
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek One Size
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Latexfri Ja
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Fullt elastisk
Sula Typ PVC
Sömtyp Svetsad och tejpad
Stil G40T424
För användning med (applikation) Hazmat Response, förorenade miljöer, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Stövelskydd