Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 Oversleeves ultraljudssvetsade, modell 600
Produktkod. 17784879 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
17784879 Universell
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17784879 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40W0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20832.00 SEK
    13385.96 SEK / 150 par
    Save 7446.04 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
AlphaTec™ 4000 Oversleeves Ultraljudssvetsade, modell 600 erbjuder exceptionellt skydd, med över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel.
  • DESIGN: Ett unikt barriärtyg i flera lager känt för sin lätta, men ändå robusta textilkänsla och exceptionella barriär mot organiska och oorganiska kemikalier
  • ULTRASONISKT SVETSADE SÖMMAR: Ger en stark vätske- och partikelbarriär, gjord av samma tyg som dräkten för att bibehålla samma kemiska motståndskraft
  • DRÄKTFUNKTIONER
    • Resår i båda ändar
    • Längd 20 tum.
  • FÄRGER: Grön
  • STORLEKAR: One size
  • För förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpventiler eller ledningar, Lastning och lossning av processutrustning, provtagning av råmaterial, koncentrationsblandning och palletering, Hazmat-respons, montering och demontering av utrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Konstruktion Barriärtyg i flera lager
Produkttyp Kemikaliebeständig hylsa
Material Non-woven tyg
Färg Klart
Sterilitet Icke-steril
Stil Elastisk i båda ändar
Disponibel Återanvändbar
Sömtyp Ultraljudssvetsat
Manschettstil Resår i båda ändar
Latexfri Nej
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 508 mm
nr per ärende 30/Cs.