Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 byxor
Produktkod. 17180695
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17180695 3X-large -
17140695 Intermediär -
17150695 Betydande -
17160695 X-large -
17170695 2X-large -
17130695 Liten Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17180695 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40T0030107
Beräknad leverans: 03-06-2027
Ett unikt barriärtyg i flera lager känt för sin lätta, men ändå robusta textilkänsla och exceptionella barriär mot ekologiskt& oorganiska kemikalier.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Designad för att skydda
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Produkttyp Kemikalieresistenta byxor
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Sömtyp Svetsad och tejpad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Endast partiellt kroppsskydd, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Stil G40T301
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör