Läs mer
Ansell AlphaTec™ 4000 byxor
Produktkod. p-7228395
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 17140695
Brand: Ansell GR40T0030103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett unikt barriärtyg i flera lager känt för sin lätta, men ändå robusta textilkänsla och exceptionella barriär mot ekologiskt& oorganiska kemikalier.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Designad för att skydda
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Produkttyp Chemical-resistant Trousers
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Sömtyp Svetsad och tejpad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Endast partiellt kroppsskydd, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemikaliehantering, fyllning, blandning och laddning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av processutrustning, råvaruprovtagning, koncentrationsblandning och palletisering, hazmatrespons, montering och demontering av stora rör