Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Ultraljudssvetsade och tejpade
Produktkod. 17120905
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17120905 Liten
17130905 Intermediär
17140905 Betydande
17150905 X-large
17160905 2X-large
17170905 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17120905 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer OR50T0019802
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-06-2027
AlphaTec™ 5000 Ultraljudssvetsad och tejpad tillverkad av mycket synligt innovativt material är stark, hållbar och lämplig för arbetare i extremt riskfyllda områden, inklusive HAZMAT-insatsteam.
Tillverkad av mycket synligt innovativt material är starkt, hållbart och lämpligt för arbetare i extremt riskfyllda områden, inklusive HAZMAT-insatsteam.
  • Enastående genomträngningsprestanda för många organiska och oorganiska kemikalier, biologiska faror och kemiska krigföringsmedel
  • Exceptionellt barriärskydd, som ger andgt;480 minuters genombrottstid mot 14 av 15 kemikalier listade i EN ISO 6529
  • Mycket synlig ljus orange färg för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla zip-system
  • Flerlagers barriärmaterial som är lätt, men ändå starkt och hållbart
  • Antistatisk, testad enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Orange
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Dubbel, Elastisk
Hals stil Kragade
Huva typ Standard
Förslutningstyp Dubbel dragkedja
Sömtyp Svetsat, Inspelat
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass CE-KATEGORI III
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Partikel
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE KATEGORI III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, Kemikaliehantering, Fyllning, blandning och laddning av råmaterial, Överföring av vätskor och fasta ämnen, Öppna och dränera pumpventiler eller ledningar, Lastning och lossning av processutrustning, Råvaruprovtagning, Koncentrationsblandning och palletering, Hazmat-respons, Montering och demontering av stora läckage eller andra utsläpp av rör, oväntade utsläpp