Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Ultraljudssvetsade och tejpade
Beskrivning
Tillverkad av mycket synligt innovativt material är starkt, hållbart och lämpligt för arbetare i extremt riskfyllda områden, inklusive HAZMAT-insatsteam.
- Enastående genomträngningsprestanda för många organiska och oorganiska kemikalier, biologiska faror och kemiska krigföringsmedel
- Exceptionellt barriärskydd, som ger andgt;480 minuters genombrottstid mot 14 av 15 kemikalier listade i EN ISO 6529
- Mycket synlig ljus orange färg för förbättrad arbetarsäkerhet
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla zip-system
- Flerlagers barriärmaterial som är lätt, men ändå starkt och hållbart
- Antistatisk, testad enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Dubbel, Elastisk |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |