Läs mer
Ansell™ AlphaTec 53-001 Handskar
Produktkod. 17353153 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek: 6; Färg: vit; Material: Nylon
Produktkod.
17353153 Storlek: 6; Färg: vit; Material: Nylon
1 options
Produktkod. 17353153 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 53001060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1363.30 SEK
    970.40 SEK / 6 par
    Save 392.90 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikalieskyddshandskar med nitril neopren nitril kemikaliehandske och Ansell Greppteknik
  • Dessa syrabeständiga handskar erbjuder en barriär av nitril och neopren som ger avancerat kemiskt skydd från syror till kolväten och mer
  • Dessa AlphaTec™ 53-001 svarta kemikaliebeständiga handskar har‘ Typ A’ kemikalieskydd enligt EN ISO 374:2016
  • MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology kombinerar polymerer i egenutvecklade blandningar eller flerskiktsstrukturer som är specifika för deras tillämpning, vilket ger överlägset skydd för bärare
  • ANSELL GRIP™ Teknik för hantering av våta eller oljiga delar ger förbättrad fingerfärdighet, grepp och komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt, Svart
Latexfri Ja
Material Nylon
Storlek 6
Stil 53-001
Längd (metrisk) 350 mm