Läs mer
Ansell AlphaTec™ 53-001 Kemikaliebeständiga nitrilhandskar
Produktkod. 16513552 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16513552 10 -
16583542 7 -
16593542 8 -
16503552 9 -
16523552 11 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16513552 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 53001100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.40 SEK
    1046.69 SEK / 6 par
    Save 403.71 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Svarta handskar har en innovativ flerskiktspolymerdesign för att erbjuda kemiskt skydd med flera barriärer.
  • Innovativ flerskiktspolymerdesign - nitril/neopren/nitrilskikt
  • Ger kemiskt skydd mot ett brett utbud av kemikalier från syror och baser till kolväten och organiska lösningsmedel
  • Testad enligt EN ISO 374:2016, genomträngningstid> 30 minuter mot 13 kemikalier av 18 listade
  • Har det senaste MICROCHEM™ kemisk barriärteknologi ger överlägset skydd för användning i farliga miljöer
  • ANSELL GRIP™ Teknik för hantering av våta eller oljiga delar ger förbättrad fingerfärdighet, grepp och komfort
  • Inre mjuk nylonfoder för komfort och ökat mekaniskt skydd
  • Oeko-Tex™ Standard 100 Godkänd
Notera: Storleksekvivalenter är som följer: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407
Klorerad Nej
Användningsområden Industrial
Färg Grå, Svart
Latexfri Ja
Material Nitril, Neopren
Palm Thickness (English) 33 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.84 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 15 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:3121A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Ansell Greppteknologi
Liner material Nylon
Foder Fodrad
Modell 53001100-NA
Serie AlphaTec™ 53-001
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 35 cm