Beskrivning
- Innovativ flerskiktspolymerdesign - nitril/neopren/nitrilskikt
- Ger kemiskt skydd mot ett brett utbud av kemikalier från syror och baser till kolväten och organiska lösningsmedel
- Testad enligt EN ISO 374:2016, genomträngningstid> 30 minuter mot 13 kemikalier av 18 listade
- Har det senaste MICROCHEM™ kemisk barriärteknologi ger överlägset skydd för användning i farliga miljöer
- ANSELL GRIP™ Teknik för hantering av våta eller oljiga delar ger förbättrad fingerfärdighet, grepp och komfort
- Inre mjuk nylonfoder för komfort och ökat mekaniskt skydd
- Oeko-Tex™ Standard 100 Godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407 |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Grå, Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril, Neopren |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (engelska) | 15 mil. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.38 mm |
| EN388 Standard | EN 388:3121A |
| Visa mer |