Läs mer
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Produktkod. 30243940 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30243940 7
30243944 8
30243945 9
30243941 10
30243942 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30243940 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 53002070
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Revolutionerande hybridteknologi som ger ett genombrott inom kemisk prestanda.
  • Unik gummipolymer- och plastlaminatteknologi som ger maximalt kemiskt skydd mot en extremt bred uppsättning kemiska typer.
  • Unik tillverkningsprocess gör att handsken är formpassad.
  • Upphöjd diamanthandflata för bättre grepp.
  • Unikt på- och avtagningsskikt för enkel användning.
  • Antistatisk enligt EN 1149-3.
  • Naturgummi och silikonfri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Klorerad Nej
Beskrivning AlphaTec 53-002 den revolutionerande handsken som omdefinierar kemikalieskydd. Vår innovativa design kombinerar en avancerad gummipolymerbeläggning med banbrytande plastlaminatteknologi, vilket sätter ett nytt riktmärke för kemisk genomträngningsprestanda samtidigt som den levererar komfort och taktilitet.
Användningsområden Lab
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprene Gloves
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 17 mil
Tjocklek (metrisk) 0.43 mm
EN388 Standard EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Upphöjd diamant
Foder Ofodrad
Modell 53-002
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 350 mm