Läs mer
Ansell ALPHATEC™ 53-003
Produktkod. 30243946 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30243946 11
30243938 7
30243943 8
30243939 9
30243947 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30243946 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 53003110
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Revolutionerande hybridteknologi som ger ett genombrott inom kemisk prestanda.
  • Unik gummipolymer- och plastlaminatteknologi som ger maximalt kemiskt skydd mot en extremt bred uppsättning kemiska typer.
  • Unik tillverkningsprocess gör att handsken är formpassad.
  • Upphöjd diamanthandflata för bättre grepp.
  • Unikt på- och avtagningsskikt för enkel användning.
  • Antistatisk enligt EN 1149-3.
  • Naturgummi och silikonfri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Klorerad Nej
Beskrivning AlphaTec 53-003 den revolutionerande handsken som omdefinierar kemikalieskydd kombinerat med integrerat stöd för mekaniskt och värmeskydd. Vår innovativa design kombinerar en avancerad gummipolymerbeläggning med banbrytande plastlaminatteknologi, vilket sätter ett nytt riktmärke för kemisk genomträngningsprestanda samtidigt som den levererar komfort och taktilitet.
Användningsområden Industriell
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek 11
Tjocklek (engelska) 17 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.43 mm
EN388 Standard EN388:2121X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ABCEFGHIJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Upphöjd diamant
Foder Ofodrad
Modell 53-003
Förpackningstyp procedur
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 350 mm