Läs mer
Ansell™ ALPHATEC™ 53-003
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Unik gummipolymer- och plastlaminatteknologi som ger maximalt kemiskt skydd mot en extremt bred uppsättning kemiska typer.
- Unik tillverkningsprocess gör att handsken är formpassad.
- Upphöjd diamanthandflata för bättre grepp.
- Unikt på- och avtagningsskikt för enkel användning.
- Antistatisk enligt EN 1149-3.
- Naturgummi och silikonfri.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 |
| Klorerad | Nej |
| Beskrivning | AlphaTec 53-003 den revolutionerande handsken som omdefinierar kemikalieskydd kombinerat med integrerat stöd för mekaniskt och värmeskydd. Vår innovativa design kombinerar en avancerad gummipolymerbeläggning med banbrytande plastlaminatteknologi, vilket sätter ett nytt riktmärke för kemisk genomträngningsprestanda samtidigt som den levererar komfort och taktilitet. |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Neoprene Gloves |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 17 mil |
| Visa mer |