Läs mer
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS och isolatorhandskar
Produktkod. 16885230 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16885230 8
16895230 9
16805240 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16885230 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 55100080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar ger effektivt skydd för medelstora fysiska miljöer, särskilt för att skydda sig mot skavsår och revor. Tillverkad av 0,51 mm latex för att säkerställa maximal fingerfärdighet i avgörande applikationer.
  • Latexkonstruktion ger skydd mot revor, skavsår, skärsår och punkteringar
  • Idealiskt skydd för medelstora fysiska miljöer
  • Genomskinlig och ofodrad för effektiv rengöring
  • En mängd olika portstorlekar finns tillgängliga för att passa de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Innehåll och lagring När den inte används förvaras i en mörk, torr miljö i originalförpackning
Färg Naturlig
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Latex
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLNOPT
För användning med (applikation) Miljöer med medelstora arbetsuppgifter
För användning med (utrustning) Isolator handskboxar
Portstorlek (engelska) 6 tum
Portstorlek (metrisk) 152 mm
Serie 55-100