Läs mer
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS och isolatorhandskar
Produktkod. 16895230 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16895230 9
16885230 8
16805240 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 16895230 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 55100090
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Handskar ger effektivt skydd för medelstora fysiska miljöer, särskilt för att skydda sig mot skavsår och revor. Tillverkad av 0,51 mm latex för att säkerställa maximal fingerfärdighet i avgörande applikationer.
  • Latexkonstruktion ger skydd mot revor, skavsår, skärsår och punkteringar
  • Idealiskt skydd för medelstora fysiska miljöer
  • Genomskinlig och ofodrad för effektiv rengöring
  • En mängd olika portstorlekar finns tillgängliga för att passa de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Innehåll och lagring När den inte används förvaras i en mörk, torr miljö i originalförpackning
Färg Naturlig
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Latex
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLNOPT
För användning med (applikation) Miljöer med medelstora arbetsuppgifter
För användning med (utrustning) Isolator handskboxar
Portstorlek (engelska) 6 tum
Portstorlek (metrisk) 152 mm
Serie 55-100