Beskrivning
- Latexkonstruktion ger skydd mot revor, skavsår, skärsår och punkteringar
- Idealiskt skydd för medelstora fysiska miljöer
- Genomskinlig och ofodrad för effektiv rengöring
- En mängd olika portstorlekar finns tillgängliga för att passa de flesta isolatorhandskboxar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Färg | Naturlig |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Isolator, RABS-handskar |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (engelska) | 20 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.51 mm |
| EN388 Standard | 2020X |
| Visa mer |