Läs mer
Ansell Edmont™ Alphatec™ 55-300 Series Neopren Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek: 9
Beskrivning
- Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
- Starkt fysiskt skydd mot skavsår och bra skydd mot skärsår
- Medeltjocklek ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
- Resistent mot typ I allergier
- Ofodrad för effektiv rengöring
Applikationer :
- Bioteknik
- Blandning av vätskor
- Kemisk och medicinsk forskning
- Kemikaliehantering
- Kemisk industri
- Kemikalier blandning/hantering/överföring/hällning/blandning
- Labbarbete och analys, speciellt när resistens mot syror krävs
- Läkemedelsprodukter
- Produkthantering - kemisk/biologisk
- Produktskyddsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2003, EN 374:2003 |
| Renrumsklass | Non-Critical Environment |
| Beskrivning | Greppdesign: Smidig finish |
| Användningsområden | Laboratory |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Yes |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Neopren Immersion Handskar |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.51 mm |
| Visa mer |